Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifugeadaptere til rotorer til 5810 og 5810R
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1,2 til 5 ml
1,5 til 2 ml
15 ml
18 til 30 ml
180 til 250 ml
2,6 til 7 ml
3 til 15 ml
30 til 50 ml
50 ml
50 til 75 ml
7 til 18 ml
80 til 120 ml
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Beskrivelse
- Adaptere til Eppendorf™ Centrifuger 5810 og 5810R.
- Kompatibel med koniske eller flade rør
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Rørtype | Konisk |
| Volumen | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Rotorer 5810 og 5810R Centrifuge |
| Borestørrelse (metrisk) | 31 mm |
| Antal steder | 12 |
| nr. pr. pakke | 2 Pakke |