Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge adaptere
Artikelnummer. p-8003599 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
1 x 15 ml konisk rør
1 x 7 til 15 mL blodprøverør
Type:
Adapter med lille boring
Røradapter
Stor boringsadapter
Til brug med (udstyr):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 8
Artikelnummer. 10592774
Brand: Eppendorf™ 5427734007
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Tilbehør til Eppendorf udstyr til væskehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stor boringsadapter
Volumen 1 x 7 til 15 mL blodprøverør
Maks. Rør diameter 16 mm
Maks. Rørlængde 90 til 105 mm
Til brug med (udstyr) Rotor F-35-6-30
Oversigt Adapter, stor boring
nr. pr. pakke 2/Pk.