Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge adaptere
Artikelnummer. 10789272 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 15 ml konisk rør
1 x 7 til 15 mL blodprøverør
Type:
Adapter med lille boring
Røradapter
Stor boringsadapter
Til brug med (udstyr):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
10789272 1 x 15 ml konisk rør Røradapter Rotor A-8-17 Pakke med 8
10592774 1 x 7 til 15 mL blodprøverør Stor boringsadapter Rotor F-35-6-30 Pakke med 2
10638004 1 x 7 til 15 mL blodprøverør Adapter med lille boring Rotor F-35-6-30 Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 10789272 Lieferant Eppendorf™ Lieferanten-Nr. 5702702005
På lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Tilbehør til Eppendorf udstyr til væskehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Type Røradapter
Volumen 1 x 15 ml konisk rør
Til brug med (udstyr) Rotor A-8-17
Oversigt Adapter
Fartøjer pr. adapter 1 konisk rør
nr. pr. pakke 8/Pk.
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.