Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge adaptere
Artikelnummer. 10592774 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Volumen:
1 x 15 ml konisk rør
1 x 7 til 15 mL blodprøverør
Type:
Adapter med lille boring
Røradapter
Stor boringsadapter
Til brug med (udstyr):
Rotor A-8-17
Rotor F-35-6-30
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 8
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen Type Til brug med (udstyr) unitSize
10592774 1 x 7 til 15 mL blodprøverør Stor boringsadapter Rotor F-35-6-30 Pakke med 2
10638004 1 x 7 til 15 mL blodprøverør Adapter med lille boring Rotor F-35-6-30 Pakke med 2
10789272 1 x 15 ml konisk rør Røradapter Rotor A-8-17 Pakke med 8
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10592774 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5427734007
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    780.00 DKK
    770.00 DKK / Pakke med 2
    Spare 10.00 DKK
    1% Slukket
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Designet til brug med Eppendorf Rotorer og centrifuger
  • Tilbehør til Eppendorf udstyr til væskehåndtering
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Stor boringsadapter
Volumen 1 x 7 til 15 mL blodprøverør
Maks. Rør diameter 16 mm
Maks. Rørlængde 90 til 105 mm
Til brug med (udstyr) Rotor F-35-6-30
Oversigt Adapter, stor boring
nr. pr. pakke 2/Pk.