Få mere at vide
Eppendorf™ Stålbøsninger til centrifugeadapter
Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
36 x 15 ml rør
Pakningsstørrelse:
Pakke med 24
Beskrivelse
- Tilbehør til Eppendorf udstyr til væskehåndtering
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Stålbøsninger inklusive adapter til rotor |
| Materiale | Stål |
| Volumen | 36 x 15 ml rør |
| Maks. Rør diameter | 16 mm |
| Maks. Rørlængde | 100 mm |
| Til brug med (udstyr) | Rotor F-35-48-17 |
| Oversigt | Stålbøsninger inklusive adapter til rotor |
| Til brug med (applikation) | Blodopsamlingsrør |
| nr. pr. pakke | 24/Pk. |