Få mere at vide
OHAUS™ Centrifuge adapter
Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 x 1,5/2,0 ml
175/225 ml
250 ml
3 x 50 ml
4 x 30 ml
50 ml
6 x 15 ml
Oversigt:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borestørrelse (metrisk):
Dybde 11 mm
Dybde 17 mm
Dybde 25,5 mm
Dybde 29 mm
Dybde 29,5 mm
Dybde 60 mm
Dybde 60,5 mm
Dybde 61 mm
Dybde 61,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Beskrivelse
- Adapter til forskellige Centrifuge Multi modeller
- Forskellige kapaciteter til rådighed
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Adapter |
| Volumen | 50 ml |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge Multi FC5916R 120 V og Centrifuge Multi FC5916 120 V |
| Borestørrelse (metrisk) | Dybde 29,5 mm |
| Oversigt | FA x2 |