Få mere at vide
OHAUS™ Centrifuge adapter
Artikelnummer. 16652784 Shop alle Ohaus produkter
Volumen:
15 x 1.5/2.0 mL
175/225 mL
250 mL
3 x 50 mL
4 x 30 mL
50 mL
6 x 15 mL
Oversigt:
FA x2
FA x3
FB x2
MTB x2
RB x2
Borestørrelse (metrisk):
Depth 60 mm
Dybde 11 mm
Dybde 17 mm
Dybde 25,5 mm
Dybde 29 mm
Dybde 29,5 mm
Dybde 60,5 mm
Dybde 61 mm
Dybde 61,5 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 3
Artikelnummer. 16652784
Brand: OHAUS™ 30559414
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Adaptertilbehør til Centrifuge Multi-modeller
  • Adapter til forskellige Centrifuge Multi modeller
  • Forskellige kapaciteter til rådighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Adapter
Volumen 175/225 mL
Til brug med (udstyr) Centrifuge Multi 230 V FC5816, Centrifuge Multi 230 V FC5714, Centrifuge Multi 120 V FC5816R, Centrifuge Multi 230 V FC5816R, Centrifuge Multi 120 V FC5816, Centrifuge Multi FC5916R, FC120 Multi 5.
Borestørrelse (metrisk) Dybde 61 mm
Oversigt FA x2