Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5920 R - Nedkølet stor centrifuge
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7113377 Shop alle Eppendorf produkter
Volumen:
4 x 1000 ml
Inkluderer:
uden rotor
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15546136
Brand: Eppendorf™ 5948000018
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Den nedkølede Eppendorf Centrifuge 5920 R tilbyder høj kapacitet og avanceret temperaturstyring i et meget kompakt design. Med en kapacitet på op til 4 x 1.000 mL/52 x 50 mL koniske rør kan den spinne både plader og rør i samme spand for ægte fleksibilitet.
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning.
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø.
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads.
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed.
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1.000 mL.
  • Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader.
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL.
  • FastTemp-funktion til hurtig forkøling.
  • FastTemp pro™-funktion giver mulighed for automatisk forkøling baseret på forudprogrammerbar tid og dato.
  • Kontinuerlig afkøling opretholder en konstant temperatur, efter at kørslen er afsluttet, så– dine prøver forbliver afkølede.
  • ECO-sluk aktiveres efter 8 timer (justerbar) uden brug for at reducere energiforbruget og forlænge kompressorens levetid.
  • Dynamisk kompressorstyring-teknologi (DCC) til præcis køleydelse.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Volumen 4 x 1000 ml
Maks. RCF 21,194 x g
Maks. Hastighed 13,700 rpm
Produktlinje Eppendorf 5920 R
Kølet Ja
Vise Stor, stærkt oplyst LCD
Inkluderer uden rotor
Model- Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <55 dB(A)
Rotor Nej
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 10 sek. til 99 timer. 59 min., kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuger
Mål (L x B x H) Udvendig 74 x 71 x 40 cm (29,2 x 27,8 x 15,9 tommer)
Bredde (engelsk) Udvendig 29,2 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 74 cm
Højde (engelsk) Udvendig 15,9 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 40 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Frekvens 50/60 Hz