Beskrivelse
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning.
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø.
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads.
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed.
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning.
- Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 1.000 mL.
- Pladerotormuligheder for centrifugering af alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader.
- Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 50 mL.
- FastTemp-funktion til hurtig forkøling.
- FastTemp pro™-funktion giver mulighed for automatisk forkøling baseret på forudprogrammerbar tid og dato.
- Kontinuerlig afkøling opretholder en konstant temperatur, efter at kørslen er afsluttet, så– dine prøver forbliver afkølede.
- ECO-sluk aktiveres efter 8 timer (justerbar) uden brug for at reducere energiforbruget og forlænge kompressorens levetid.
- Dynamisk kompressorstyring-teknologi (DCC) til præcis køleydelse.
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Controller type | Tastatur |
| Volumen | 4 x 1000 ml |
| Maks. RCF | 21,194 x g |
| Maks. Hastighed | 13,700 rpm |
| Produktlinje | Eppendorf 5920 R |
| Kølet | Ja |
| Vise | Stor, stærkt oplyst LCD |
| Inkluderer | uden rotor |
| Model- | Centrifuge 5920 R (EU-IVD), tastatur |
| Vis mere |