Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMA
Artikelnummer. p-9684000 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og 1 L adaptere (4 x), Eppendorf 1 L flasker (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande, adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader, adaptere til 1000 mL flasker inkl. 4 x 1000 ml flasker
uden rotor
Elektriske krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade
Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade;
Pakningsstørrelse:
1 sæt
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Elektriske krav Model- Pakningsstørrelse
17181842 med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade -
17151842 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør og plader 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade -
17101842 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade -
17131832 uden rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade -
17161832 med Rotor FA-6x50 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
17191842 med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; 1 sæt
17181832 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og 1 L adaptere (4 x), Eppendorf 1 L flasker (4 x) 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
17141842 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør og plader 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
17111842 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
17121852 med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande, adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader, adaptere til 1000 mL flasker inkl. 4 x 1000 ml flasker 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
17121832 uden rotor 230 V/50-60 Hz (EU) Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 17181842 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5943000511
Centrifuge 5910 Ri skiller sig ud med en intuitiv berøringsgrænseflade og en række innovative løsninger til brugervenlighed, dokumentation og brugerstyring. Dens brede udvalg af rotorer med fast vinkel og svingspand rummer et omfattende spektrum af anvendelser i et kompakt fodaftryk.
  • Stor 7-tommer touchgrænseflade til superhurtige parameterindstillinger via unikke favoritfunktioner
  • Brugeradministration med flere autorisationsniveauer og dokumentationsfunktioner, der understøtter GLP/GxP-krav
  • Svingspandskiver og adaptere til rør og flasker fra 0,2 ml til 1000 ml samt alle typer MTP, PCR eller Deepwell Plates
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 ml til 250 ml
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 22.132 x g (14.000 o/min)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™ låg og -kapsler for hurtig og ergonomisk låsning af låget
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Temperaturområde fra -11 °C til 40 °C
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. RCF 22,132 x g
Kølet Ja
Inkluderer med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør
Model- Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade
Støjniveau <57 dB(A) med Rotor S-4 x 750
Profil (acceleration/bremsning) 10/10
Programlagring 99
Rotor S-4x750
Rotor medfølger Ja
Stopur 10 sek. til 99 timer og 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Bredde (engelsk) Udvendig 28,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 72 cm
Højde (engelsk) Udvendig 14,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 37 cm
Dybde (engelsk) 25,9 tommer
Dybde (metrisk) 68 cm
Elektriske krav 230 V/50-60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuge
Temperaturområde (metrisk) -11 °C til +40 °C
Display Type Touch-interface