Beskrivelse
- Stor 7-tommer touchgrænseflade til superhurtige parameterindstillinger via unikke favoritfunktioner
- Brugeradministration med flere autorisationsniveauer og dokumentationsfunktioner, der understøtter GLP/GxP-krav
- Svingspandskiver og adaptere til rør og flasker fra 0,2 ml til 1000 ml samt alle typer MTP, PCR eller Deepwell Plates
- Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 ml til 250 ml
- Høj centrifugeringshastighed på op til 22.132 x g (14.000 o/min)
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™ låg og -kapsler for hurtig og ergonomisk låsning af låget
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Temperaturområde fra -11 °C til 40 °C
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. RCF | 22,132 x g |
| Kølet | Ja |
| Inkluderer | med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør |
| Model- | Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; |
| Støjniveau | <57 dB(A) med Rotor S-4 x 750 |
| Profil (acceleration/bremsning) | 10/10 |
| Programlagring | 99 |
| Rotor | S-4x750 |
| Rotor medfølger | Ja |
| Stopur | 10 sek. til 99 timer og 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin |
| Vis mere |