Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og 1 L adaptere (4 x), Eppendorf 1 L flasker (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande, adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader, adaptere til 1000 mL flasker inkl. 4 x 1000 ml flasker
uden rotor
Elektriske krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade
Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade;
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Beskrivelse
- Stor 7 in. Visionize™-berøringsgrænseflade til superhurtige parameterindstillinger via en unik favoritfunktion
- Brugeradministration med flere autorisationsniveauer og dokumentationsfunktioner, der understøtter GLP/GxP-krav
- Svingspandrotorer og adaptere til rør og flasker fra 0,2 mL til 1.000 mL samt alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 250 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 22.132x g (14.000 o/min.)
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Temperaturområde fra -11°C til 40°C
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. RCF | 22,132 x g |
| Kølet | Ja |
| Vise | VisionNize™-berøringsgrænseflade |
| Inkluderer | uden rotor |
| Model- | Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade; |
| Støjniveau | <59 dB(A) med Rotor FA-6 x 50 |
| Profil (acceleration/bremsning) | 10/10 |
| Programlagring | 99 |
| Rotor | Nej |
| Rotor medfølger | Nej |
| Vis mere |