Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5910 Ri
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17101842 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
med Rotor FA-6x50
med Rotor S-4 x 750, inkl. runde spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og 1 L adaptere (4 x), Eppendorf 1 L flasker (4 x)
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader
med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande, adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader, adaptere til 1000 mL flasker inkl. 4 x 1000 ml flasker
uden rotor
Elektriske krav:
230 V/50-60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade
Centrifuge 5910 Ri, berøringsgrænseflade;
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Artikelnummer. 17101842
Brand: Eppendorf™ 5943000211
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Centrifuge 5910 Ri skiller sig ud med en intuitiv berøringsgrænseflade og en række innovative løsninger til brugervenlighed, dokumentation og brugerstyring. Dens brede udvalg af rotorer med fast vinkel og svingspand rummer et omfattende spektrum af anvendelser i et kompakt fodaftryk.
  • Stor 7 in. Visionize™-berøringsgrænseflade til superhurtige parameterindstillinger via en unik favoritfunktion
  • Brugeradministration med flere autorisationsniveauer og dokumentationsfunktioner, der understøtter GLP/GxP-krav
  • Svingspandrotorer og adaptere til rør og flasker fra 0,2 mL til 1.000 mL samt alle typer MTP, PCR eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastigheds molekylærbiologianvendelser i rør fra 0,2 mL til 250 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 22.132x g (14.000 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg tillader hurtig og ergonomisk låglåsning
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Temperaturområde fra -11°C til 40°C
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. RCF 22,132 x g
Kølet Ja
Vise VisionNize™-berøringsgrænseflade
Inkluderer med Rotor S-4 xUniversal, inkl. universelle spande og adaptere til 5 mL/15 mL/50 mL koniske rør, 175 - 250 mL flasker og plader
Model- Centrifuge 5910 Ri (EU-IVD), berøringsgrænseflade
Støjniveau <53 dB(A) med Rotor S-4 xUniversal
Profil (acceleration/bremsning) 10/10
Programlagring 99
Rotor S-4 xUniversal
Rotor medfølger Ja
Temperaturområde -11 °C til +40 °C
Stopur 10 sek. til 99 timer og 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuge
Bredde (engelsk) Udvendig 28,3 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 72 cm
Højde (engelsk) Udvendig 14,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 37 cm
Dybde (engelsk) 25,9 tommer
Dybde (metrisk) 68 cm
Elektriske krav 230 V/50-60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz