Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5910 R bredhalset flaske
Beskrivelse
- Kapacitet: 1.000 ml
- Form: rund, bred hals, flad bund
- Størrelse (diameter x højde): 118 x 133 mm
- Levetid: minimum 2 år eller 250 cyklusser i 30 minutter ved 4° C - 25° C
- Autoklaverbar: minimum 50 cyklusser ved 125° C
- Materiale: polypropylen (PP)
- Maksimal RCF: 4.415 xg (Centrifuge 5910 R med Rotor S-4xUniversal)
- Sæt med 2 stk
- Adapter påkrævet (katalognr. 5910 756.003)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 1 L |
| Dimensioner (L x B x H) | 81 x 177 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | Sæt med 2 stk |
| Mund | Brede |
| Diameter (metrisk) | 118 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Rund |