Beskrivelse
- Kapacitet: 400 ml
- Form: rund, bred hals, flad bund
- Størrelse (diameter x højde): 81 x 117 mm
- Levetid: minimum 2 år eller 250 cyklusser i 30 minutter ved 4° C– 25° C
- Autoklaverbar: minimum 50 cyklusser ved 125° C
- Materiale: polypropylen (PP)
- Maksimal RCF: 5.263 xg (Centrifuge 5910 R med Rotor S - 4 x 400)
- Sæt med 2 stk
- Adapter påkrævet (katalognr. 5910 706.006)
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 400 mL |
| Dimensioner (L x B x H) | 118 x 133 mm |
| Materiale | Polypropylen |
| Emballage | Sæt med 2 stk |
| Mund | Brede |
| Form | Rund |
| Til brug med (udstyr) | Centrifuge 5910 R med Rotor S - 4 x 400 |
| Diameter (metrisk) | 81 mm |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |