Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15885103 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør
Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5810 R, tastatur
Centrifuge 5810, tastatur
Kølet:
Ja
Nej
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Packungsgröße:
1 sæt
Hver
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Model- Kølet Elektriske krav Packungsgröße
15885103 Uden rotor Centrifuge 5810, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
10595074 Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
10470975 Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15127765 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
12826213 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
10000461 Uden rotor Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15805113 Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15825113 Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15865113 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør Centrifuge 5810, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15845113 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810, tastatur Nej 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
10052674 Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
10012724 Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15137765 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
12836213 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
10460713 Uden rotor Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
15805123 Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R, tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15825123 Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R, tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15865123 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør Centrifuge 5810 R, tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15845123 Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør Centrifuge 5810 R, tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) 1 sæt
15885113 Uden rotor Centrifuge 5810 R, tastatur Ja 230 V, 50/60 Hz (EU) Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Product Code. 15885103 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5810000010
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Eppendorf centrifugen 5810/5810 R er den perfekte dag-til-dag-centrifuge til laboratorier med krav til medium kapacitet. Den har et ekstremt kompakt fodaftryk, men tilbyder stadig den virkelige alsidighed ved at kunne tage både rør- og pladeformater.
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 750 mL
  • Pladerotorer til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg til nem betjening med én hånd
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Maks. RCF 20,913 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Kølet Nej
Inkluderer Uden rotor
Model- Centrifuge 5810, tastatur
Støjniveau <70 dB(A)
Rotor medfølger Nej
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 378-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Ventileret Ja
Mål (L x B x H) Udvendig 54 x 61 x 35 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 21,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 53.5 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 34.5 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 900 W
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuger
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Show More Show Less
Centrifuge 5810/5810 R er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.