Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10470975 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor A-4-62 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 13/16 mm rundbundede rør
Med Rotor S-4-104 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5810 R, tastatur
Centrifuge 5810, tastatur
Kølet:
Ja
Nej
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10470975
Brand: Eppendorf™ 5810000424
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf centrifugen 5810/5810 R er den perfekte dag-til-dag-centrifuge til laboratorier med krav til medium kapacitet. Den har et ekstremt kompakt fodaftryk, men tilbyder stadig den virkelige alsidighed ved at kunne tage både rør- og pladeformater.
  • Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 750 mL
  • Pladerotorer til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg til nem betjening med én hånd
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Volumen 4 x 750 mL
Maks. RCF 20,913 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Kølet Nej
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Inkluderer Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Maksimal hastighedsområde 200 til 14.000 o/min.
Model- Centrifuge 5810 (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <70 dB(A)
Køretid 1 til 99 min.
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Temperaturområde 2 °C til 40 °C
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuger
Ventileret Ja
Bredde (engelsk) Udvendig 21,1 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 53.5 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 34.5 cm
Dybde (metrisk) 608 mm
Nettovægt 68 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 900 W
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5810/5810 R er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.