Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5810/5810 R
Shop alle Eppendorf produkter
Beskrivelse
- Svingspandrotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 750 mL
- Pladerotorer til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™-hætter og låg til nem betjening med én hånd
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Controller type | Tastatur |
| Volumen | 4 x 750 mL |
| Maks. RCF | 20,913 x g |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Kølet | Ja |
| Vise | Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm |
| Inkluderer | Med Rotor A-4-81 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør |
| Maksimal hastighedsområde | 200 til 14.000 o/min. |
| Model- | Centrifuge 5810 R (EU-IVD), tastatur |
| Vis mere |
Centrifuge 5810/5810 R er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.