Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5804 R
Artikelnummer. 32210253 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Maks. Hastighed:
12,100 rpm
3,700 rpm
Stiktype:
EU
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Maks. Hastighed Stiktype
32210253 3,700 rpm EU
32210252 12,100 rpm EU
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 32210253 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5805950007
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 01-12-2026
Højhastigheds, mellemkapacitets centrifuge til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml, med svingspande og rotorer med fast vinkel.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 ml til 250 ml
  • Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell Plates
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 ml til 85 ml
  • Høj centrifugationshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min)
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 2 x 5 MTP, 2 x 2 DWP
Maks. RCF 2,250 x g
Maks. Hastighed 3,700 rpm
Kølet Ja
Rotor A-2-DWP
Rotor medfølger Ja
Stiktype EU