Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15865103 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R, tastatur
Centrifuge 5804, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Elektriske krav Model- unitSize
15865103 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur 1 sæt
10022724 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
12806213 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
10344701 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
15885093 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur 1 sæt
15805103 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur 1 sæt
15865093 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur Hver
10246074 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
12816213 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
10334751 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
15845103 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur 1 sæt
15825103 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 15865103 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5805000620
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    78260.00 DKK
    72800.00 DKK / 1 sæt
    Spare 5460.00 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
  • Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Maks. RCF 20,913 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Kølet Ja
Inkluderer Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Model- Centrifuge 5804 R, tastatur
Støjniveau <58 dB(A)
Rotor medfølger Ja
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder DA ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Mål (L x B x H) Udvendig 64 x 55 x 34 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 25,0 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 63.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 34.2 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W
Frekvens 50/60 Hz
Produkttype Benchtop-centrifuger
Temperaturområde (metrisk) -9 °C til +40 °C
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm