Description
- Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
- Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Specifications
Specifications
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Controller type | Tastatur |
| Maks. RCF | 20,913 x g |
| Maks. Hastighed | 14,000 rpm |
| Kølet | Nej |
| Inkluderer | Uden rotor |
| Model- | Centrifuge 5804, tastatur |
| Støjniveau | <62 dB(A) |
| Rotor medfølger | Nej |
| Sikkerhedsfunktioner | Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion |
| Show More |