Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15805103 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R, tastatur
Centrifuge 5804, tastatur
missing translation for 'unitSize'
1 sæt
Hver
Product Code. 15805103
missing translation for 'mfr': Eppendorf™ 5804000520
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
  • Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Maks. RCF 20,913 x g
Maks. Hastighed 14,000 rpm
Kølet Nej
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Inkluderer Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Model- Centrifuge 5804, tastatur
Støjniveau <62 dB(A)
Rotor medfølger Ja
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN ISO 12100, EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, CFR 47 FCC del 15 klasse A, EN 378-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuger
Ventileret Ja
Mål (L x B x H) Udvendig 47 x 55 x 34 cm
Bredde (engelsk) Udvendig 18,4''
Bredde (metrisk) Udvendig 46.6 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,3 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 33.7 cm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 900 W
Frekvens 50/60 Hz