Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R, tastatur
Centrifuge 5804, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Beskrivelse
- Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
- Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
- Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
- Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
- Centrifugelåg med soft-touch-lukning
- Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
- Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
- Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
- Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Controller type | Tastatur |
| Volumen | 4 x 250 mL |
| Maks. RCF | 20,913 x g |
| Kølet | Nej |
| Vise | Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm |
| Inkluderer | Uden rotor |
| Maksimal hastighedsområde | 200 til 14.000 o/min. |
| Model- | Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur |
| Støjniveau | <62 dB(A) |
| Vis mere |