Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10246074 Shop alle Eppendorf produkter
Inkluderer:
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R, tastatur
Centrifuge 5804, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 10246074
Brand: Eppendorf™ 5805000327
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
  • Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Volumen 4 x 250 mL
Maks. RCF 20,913 x g
Kølet Ja
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Inkluderer Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Maksimal hastighedsområde 200 til 14.000 o/min.
Model- Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <58 dB(A)
Køretid 1 til 99 min.
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 378-2, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Temperaturområde 15 °C til 35 °C
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Type Benchtop-centrifuger
Bredde (engelsk) Udvendig 25,0 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 63.4 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 34.2 cm
Dybde (metrisk) 550 mm
Nettovægt 80 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 1650 W