Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5804/5804 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10022724 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5804 R, tastatur
Centrifuge 5804, tastatur
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
12 product options available for selection
Product selection table with 12 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Elektriske krav Model- Pakningsstørrelse
10022724 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
12806213 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
10344701 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur Hver
15885093 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur 1 sæt
15805103 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur 1 sæt
15865093 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804, tastatur Hver
10246074 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
12816213 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
10334751 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R (EU-IVD), tastatur Hver
15845103 Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur 1 sæt
15865103 Med Rotor S-4-72 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur 1 sæt
15825103 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5804 R, tastatur Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 12 options available.
12 options
Artikelnummer. 10022724 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5804000323
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højhastigheds Eppendorf Centrifuge 5804/5804 R er en centrifuge med medium kapacitet, som er ideel til molekylære anvendelser i rør op til 250 ml. Den tilbyder også enestående alsidighed med evnen til at tage svingspande og rotorer med fast vinkel samt dybbrøndsplader.
  • Svingspand-rotorer og adaptere kan rumme rør og flasker fra 0,2 mL til 250 mL
  • Pladerotor til centrifugering af alle typer MTP, PCR, cellekultur eller Deepwell-plader
  • Fastvinklede rotorer til højhastighedsanvendelser i rør fra 0,2 mL til 85 mL
  • Høj centrifugeringshastighed på op til 20.913 x g (14.000 o/min.)
  • Centrifugelåg med soft-touch-lukning
  • Lav adgangshøjde på 29 cm for nem lastning og aflæsning af prøver
  • Stille drift for at forbedre dit arbejdsmiljø
  • Kompakt fodaftryk sparer værdifuld bordplads
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for maksimal driftssikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Controller type Tastatur
Volumen 4 x 250 mL
Maks. RCF 20,913 x g
Kølet Nej
Inkluderer Med Rotor A-4-44 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør
Model- Centrifuge 5804 (EU-IVD), tastatur
Støjniveau <62 dB(A)
Køretid 1 til 99 min.
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg og aerosoltætte hætter, livscyklustæller for rotor, automatisk ubalancedetektion
Standarder EN 61010-1, EN 61010-2-020, EN 61000-6-1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61326-1, EN 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-3, EN ISO 18113-1, EN ISO 15223-1, EN 378-1, EN 50581 (se manualen for flere detaljer)
Stopur 1 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion, kort-spin
Ventileret Ja
Bredde (engelsk) Udvendig 18,4''
Bredde (metrisk) Udvendig 46.6 cm
Højde (engelsk) Udvendig 13,3 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 33.7 cm
Dybde (metrisk) 550 mm
Nettovægt 55 kg
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Spænding 230 V
Watt 900 W
Produkttype Benchtop-centrifuger
Temperaturområde (metrisk) 2 °C til 40 °C
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm