Beskrivelse
- Maks. hastighed: 3000 x g (4400 o/min.)
- Meget et kompakt fodaftryk, der passer på hvert laboratoriebord
- Meget støjsvag drift til gavn for dit miljø
- Lav adgangshøjde til enkel lastning og aflæsning af prøver
- SOFT-bremsefunktion til langsom acceleration og bremsning
- Optimeret til celleadskillelse ved gradientcentrifugering
- ''Ved indstillet o/min.''-funktionen starter timeren, når den valgte rotationshastighed er nået for reproducerbare centrifugeringskørsler
- Nøglelås for at forhindre utilsigtede justeringer
- Rotorkammeret i rustfrit stål er rustfrit og nemt at rengøre
- Elektronisk ubalancedetektion for maksimal sikkerhed
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge, inklusive komponenter, er et in vitro-diagnostisk apparat i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF dateret 27. oktober 1998. Eppendorf Centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 ml og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 ml, 2 sæt af 2 adaptere |
| Maks. RCF | 3,000 x g |
| Maks. Hastighed | 4,400 rpm |
| Kølet | Nej |
| Støjniveau | <52 dB(A) |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz (GB) |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Stopur | 0 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Controller type | Drejeknap |
| Model- | Centrifuge 5702 (EU-IVD) |
| Vis mere |
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.