Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
Description
Specifications
Specifications
| Inkluderer | Uden rotor |
| Maks. RCF | 3,000 x g |
| Maks. Hastighed | 4,400 rpm |
| Kølet | Nej |
| Støjniveau | <52 dB(A) med Rotor A-4-38 |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 320 x 400 x 240 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz (GB) |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,6 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Show More |
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.