Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15825093 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R, drejeknapper
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 RH, drejeknapper
Centrifuge 5702, drejeknapper
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Elektriske krav Model- unitSize
15825093 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper 1 sæt
10746805 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper Hver
17322831 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper -
10469451 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper Hver
15865083 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper 1 sæt
17332831 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper -
15845083 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper Hver
10194444 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper Hver
12689355 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper Hver
10772963 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper Hver
15805093 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper 1 sæt
15885083 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper Hver
10485762 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), drejeknapper Hver
15845093 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH, drejeknapper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Artikelnummer. 15825093 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5703000425
Udvalget af Eppendorf 5702 lavhastighedscentrifuger til generelle formål er designet specifikt til at imødekomme behovene i kliniske forsknings- og cellekulturlaboratorier med medium kapacitet. Disse centrifuger er meget kompakte, så de passer nemt på laboratoriebordet, og de er ekstremt støjsvage.
  • Maks. hastighed: 3.000 x g (4.400 o/min.)
  • Meget et kompakt fodaftryk, der passer på hvert laboratoriebord
  • Meget støjsvag drift til gavn for dit miljø
  • Lav adgangshøjde til enkel lastning og aflæsning af prøver
  • SOFT-bremsefunktion til langsom acceleration og bremsning. Optimeret til celleadskillelse ved gradientcentrifugering
  • Ved indstillet o/min.-funktionen starter timeren, når den valgte rotationshastighed er nået for reproducerbare centrifugeringskørsler
  • Nøglelås for at forhindre utilsigtede justeringer
  • Rotorkammeret i rustfrit stål er rustfrit og nemt at rengøre
  • Elektronisk ubalancedetektion for maksimal sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Inkluderer Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Maks. RCF 3,000 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Kølet Ja
Støjniveau <46 dB(A) med Rotor A-4-38
Mål (L x B x H) Udvendig 380 x 580 x 260 mm
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Vise LCD
Højde (engelsk) Udvendig 10,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 27 cm
Stopur 0 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 15 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 38 cm
Watt 380 W
Controller type Drejeknapper
Model- Centrifuge 5702 R, drejeknapper
Rotor medfølger Ja
Temperaturområde -8 °C til +40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.