Beskrivelse
- Maks. hastighed: 3.000 x g (4.400 o/min.)
- Meget et kompakt fodaftryk, der passer på hvert laboratoriebord
- Meget støjsvag drift til gavn for dit miljø
- Lav adgangshøjde til enkel lastning og aflæsning af prøver
- SOFT-bremsefunktion til langsom acceleration og bremsning. Optimeret til celleadskillelse ved gradientcentrifugering
- Ved indstillet o/min.-funktionen starter timeren, når den valgte rotationshastighed er nået for reproducerbare centrifugeringskørsler
- Nøglelås for at forhindre utilsigtede justeringer
- Rotorkammeret i rustfrit stål er rustfrit og nemt at rengøre
- Elektronisk ubalancedetektion for maksimal sikkerhed
Tekniske data
Tekniske data
| Inkluderer | Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere |
| Maks. RCF | 3,000 x g |
| Maks. Hastighed | 4,400 rpm |
| Kølet | Ja |
| Støjniveau | <46 dB(A) med Rotor A-4-38 |
| Mål (L x B x H) Udvendig | 380 x 580 x 260 mm |
| Elektriske krav | 230 V, 50/60 Hz (EU) |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Højde (engelsk) Udvendig | 10,6 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 27 cm |
| Vis mere |
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.