Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH
BIOPHARMA
Artikelnummer. 10746805 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Inkluderer:
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere
Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 ml og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 ml, 2 sæt af 2 adaptere
Uden rotor
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V, 50/60 Hz (GB)
Model-:
Centrifuge 5702
Centrifuge 5702 (EU-IVD)
Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 R, drejeknapper
Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5702 RH, drejeknapper
Centrifuge 5702, drejeknapper
Tamaño de la unidad:
1 sæt
Hver
19 product options available for selection
Product selection table with 19 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Inkluderer Elektriske krav Model- Tamaño de la unidad
10746805 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper Hver
12853242 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper -
17322831 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper -
17342831 Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 ml og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 ml, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 (EU-IVD) -
10469451 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper Hver
12853252 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 (EU-IVD) -
15865083 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper 1 sæt
15875083 Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 ml koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 -
17332831 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til rundbundede rør 4 - 10 mL og adaptere til rundbundede rør 2,6 - 7 mL, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper -
15845083 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702, drejeknapper Hver
15855083 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (GB) Centrifuge 5702 -
10194444 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper Hver
12689355 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R (EU-IVD), drejeknapper Hver
10772963 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper Hver
15805093 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 13/16 mm blodopsamlingsrør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper 1 sæt
15825093 Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper 1 sæt
15885083 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 R, drejeknapper Hver
10485762 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH (EU-IVD), drejeknapper Hver
15845093 Uden rotor 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5702 RH, drejeknapper Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 19 options available.
19 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 10746805 Proveedor Eppendorf™ N.º de proveedor 5702000329
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Udvalget af Eppendorf 5702 lavhastighedscentrifuger til generelle formål er designet specifikt til at imødekomme behovene i kliniske forsknings- og cellekulturlaboratorier med medium kapacitet. Disse centrifuger er meget kompakte, så de passer nemt på laboratoriebordet, og de er ekstremt støjsvage.
  • Maks. hastighed: 3.000 x g (4.400 o/min.)
  • Meget et kompakt fodaftryk, der passer på hvert laboratoriebord
  • Meget støjsvag drift til gavn for dit miljø
  • Lav adgangshøjde til enkel lastning og aflæsning af prøver
  • SOFT-bremsefunktion til langsom acceleration og bremsning. Optimeret til celleadskillelse ved gradientcentrifugering
  • Ved indstillet o/min.-funktionen starter timeren, når den valgte rotationshastighed er nået for reproducerbare centrifugeringskørsler
  • Nøglelås for at forhindre utilsigtede justeringer
  • Rotorkammeret i rustfrit stål er rustfrit og nemt at rengøre
  • Elektronisk ubalancedetektion for maksimal sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Inkluderer Med Rotor A-4-38 inkl. adaptere til 15/50 mL koniske rør, 2 sæt af 2 adaptere
Volumen 4 x 90 mL
Maks. RCF 3,000 x g
Maks. Hastighed 4,400 rpm
Kølet Nej
Støjniveau <52 dB(A) med Rotor A-4-38
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Højde (engelsk) Udvendig 9,6 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Stopur 0 til 99 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 32 cm
Watt 200 W
Controller type Drejeknapper
Model- Centrifuge 5702 (EU-IVD), drejeknapper
Ventileret Ja
Dimensioner (HWD) 240 x 320 x 580 mm
Nettovægt 36 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Dybde (metrisk) 580 mm
Produkttype Centrifuger
Display Type LCD
Temperaturområde (metrisk) 10 °C til 40 °C
Mostrar más Mostrar menos
Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende substanser fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnoseanordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.