Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5427 R (EU-IVD)
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17804754 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230V, 50/60Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor FA-45-30-11
Med Rotor FA-45-48-11
Uden rotor
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 17804754
Brand: Eppendorf 5429000215
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Centrifuge 5427 R indeholder et naturligt kølemiddel (R290) for at beskytte dine prøver og miljøet. Den har 9 forskellige rotormuligheder, herunder en aerosoltæt rotor med 48 pladser til anvendelser med høj gennemstrømning.
  • Rotorkapacitet på 48 x 1,5/2,0 mL og 12 x 5,0 mL
  • QuickLock-rotor for nem låglåsning
  • Maks. hastighed på 25.001 x g (16.220 o/min.)
  • Højkapacitetsrotor med 48 pladser øger produktiviteten og sparer tid
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Temperaturområde fra -11°C til 40°C
  • FastTemp-funktion til hurtig forkøling (11 minutter fra ∼23°C til 4°C)
  • ECO-sluk programmerbar efter 1, 2, 4 eller 8 timers manglende brug for energibesparelser og kompressorlevetid
  • Indbygget kondensafløb eliminerer vandophobning
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Maks. Hastighed 16,220 rpm
Maks. RCF 25,001 x g
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Højde (engelsk) Udvendig 10 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 25.4 cm
Støjniveau < 55 dBA med rotor FA-45-48-11
Stopur 5 sek. til 9:59 timer
Bredde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 31.9 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuge
Inkluderer Med Rotor FA-45-48-11
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, nødudløsning af låg, certificerede aerosoltætte rotorlåg
Elektriske krav 230V, 50/60Hz (EU)
Model- Centrifuge 5427 R, drejeknapper
Watt 495 W
Kølet Ja
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Centrifuge 5427 R er en ikke-automatisk centrifuge til adskillelse af flydende stofblandinger fra menneskekroppen og er specifikt beregnet til at blive brugt som tilbehør sammen med en in vitro-diagnostisk anordning og for at muliggøre dens anvendelse i overensstemmelse med dets tilsigtede formål. Dette produkt overholder kravene i EU's In Vitro Diagnostics Regulation (IVDR) 2017/746. Eppendorf centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.