Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5427 R
BIOPHARMA
Product Code. 17854744
Change view
Click to view available options
Elektriske krav:
230V, 50/60Hz (EU)
Inkluderer:
Med Rotor FA-45-30-11
Med Rotor FA-45-48-11
Uden rotor
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Elektriske krav Inkluderer
17854744 230V, 50/60Hz (EU) Med Rotor FA-45-30-11
17824744 230V, 50/60Hz (EU) Uden rotor
17844744 230V, 50/60Hz (EU) Med Rotor FA-45-48-11
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17854744 Supplier Eppendorf Supplier No. 5429000310
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
View all promotions
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Centrifuge 5427 R indeholder et naturligt kølemiddel (R290) for at beskytte dine prøver og miljøet.
  • Rotorkapacitet på 48 x 1,5/2,0 mL og 12 x 5,0 mL
  • QuickLock-rotor for nem låglåsning
  • Maks. hastighed på 25.001 x g (16.220 o/min.)
  • Højkapacitetsrotor med 48 pladser øger produktiviteten og sparer tid
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Temperaturområde fra -11°C til 40°C
  • FastTemp-funktion til hurtig forkøling (11 minutter fra ∼23°C til 4°C)
  • ECO-sluk programmerbar efter 1, 2, 4 eller 8 timers manglende brug for energibesparelser og kompressorlevetid
  • Indbygget kondensafløb eliminerer vandophobning
  • Automatisk rotorgenkendelse og ubalancedetektion for sikkerhed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 48 x 1.5/2.0 mL, 12 x 5.0 mL
Maks. Hastighed 16,220 rpm
Maks. RCF 25,001 x g
Højde (engelsk) Udvendig 10 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 25.4 cm
Støjniveau < 55 dBA med rotor FA-45-48-11
Stopur 5 sek. til 9:59 timer
Bredde (engelsk) Udvendig 12,6 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 31.9 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Med Rotor FA-45-30-11
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, nødudløsning af låg, certificerede aerosoltætte rotorlåg
Elektriske krav 230V, 50/60Hz (EU)
Model- Centrifuge 5427 R, drejeknapper
Watt 495 W
Kølet Ja
Spænding 230 V
Produkttype Mikrocentrifuge
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm