Beskrivelse
- Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbar acceleration og bremseramper, kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
- OptiBowl™ Design til stille drift, selv uden rotorlåg
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
- Særlige egenskaber for Centrifuge 5425 R:
- Fremragende kølesystem til behandling af temperaturfølsomme prøver fra 0,2 til 5 ml
- Kompressorteknologien reducerer vibrationer og beskytter dine prøver
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1,5/2 ml rør |
| Maks. Hastighed | 15,060 rpm |
| Maks. RCF | 21,300 x g |
| Støjniveau | <51 dBA |
| Stopur | 10 sek. til 9 timer. 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 11,42 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 29 cm |
| Controller type | Tastatur |
| Dybde (engelsk) | 15,4 tommer |
| Dybde (metrisk) | 39 cm |
| Vis mere |