Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425 R - Mikrocentrifuge
Artikelnummer. 31759308 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Model-:
5425 R, EU-stik
5425 R, GB stik
5425 R, IVD, EU Plug
5425 R, IVD, GB Stik
Controller type:
Knap
Tastatur
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Controller type
31759308 5425 R, EU-stik Tastatur
31759310 5425 R, IVD, EU Plug Tastatur
31759303 5425 R, IVD, GB Stik Tastatur
31759307 5425 R, GB stik Tastatur
31759311 5425 R, IVD, EU Plug Knap
31759309 5425 R, IVD, GB Stik Knap
31759305 5425 R, EU-stik Knap
31759304 5425 R, GB stik Knap
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 31759308 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5406000117
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
På lager
Kølede mikrocentrifuger har ergonomisk drift og seks rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket dækker alle molekylærbiologiske anvendelser i rør fra 0,2 til 5 ml.
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbar acceleration og bremseramper, kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • OptiBowl™ Design til stille drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Aerosoltætte Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
  • Særlige egenskaber for Centrifuge 5425 R:
    • Fremragende kølesystem til behandling af temperaturfølsomme prøver fra 0,2 til 5 ml
    • Kompressorteknologien reducerer vibrationer og beskytter dine prøver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1,5/2 ml rør
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Støjniveau <54 dBA
Stopur 10 sek. til 9 timer. 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 11,42 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 29 cm
Controller type Tastatur
Dybde (engelsk) 15,4 tommer
Dybde (metrisk) 39 cm
Model- 5425 R, EU-stik
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Spænding 230 V
Rotor FA-24x2 QuickLock Pro
Produkttype Mikrocentrifuge
Display Type Stor, stærkt oplyst LCD
Temperaturområde (metrisk) -10 °C til +40 °C