Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16835110 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
230V/50–60Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Centrifuge 5425 R, tastatur
Centrifuge 5425, drejeknapper
Kølet:
Ja
Nej
Rotor medfølger:
FA-24x2
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 16835110
Brand: Eppendorf™ 5406000518
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise Stor, lys LCD
Højde (engelsk) Udvendig 10,24 tommer.
Støjniveau <54 dB(A)
Stopur 10 sek. til 9 timer. 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 11,42 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 29 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuge, EU-stik
Oversigt Centrifuge 5425R, nedkølet, EU-stik, drejeknapper, m/rotor FA-24x2
Elektriske krav 230V/50–60Hz (EU)
Controller type Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer
Model- Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor FA-24x2
Vis mere Vis mindre
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.