Beskrivelse
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
- Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
- Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
- Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
- OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
- Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Hastighed | 15,060 rpm |
| Maks. RCF | 21,300 x g |
| Højde (engelsk) Udvendig | 10,24 tommer. |
| Støjniveau | <54 dB(A) |
| Stopur | 10 sek. til 9 timer. 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 11,42 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 29 cm |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Oversigt | Centrifuge 5425R, Kølet, CE-IVD, EU-stik, Tastatur, m/Rotor FA-24x2 |
| Elektriske krav | 230V/50–60Hz (EU) |
| Vis mere |
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.