Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 16815110 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Model-:
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Centrifuge 5425 R, tastatur
Centrifuge 5425, drejeknapper
Controller type:
Drejeknap
Drejeknapper
Keypad
Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Rotary Knob
Tastatur
Rotor medfølger:
FA-24x2
Ja
Nej
Elektriske krav:
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
230V/50–60Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Controller type Rotor medfølger Elektriske krav unitSize
16815110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Ja 230V/50–60Hz (EU) -
15831645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15841645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15851635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15861635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15891635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15811645 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15851645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap FA-24x2 230V/50–60Hz (EU) Hver
15861645 Centrifuge 5425 Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871635 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15881635 Centrifuge 5425 Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15891645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
16855100 Centrifuge 5425 R, drejeknapper Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Ja 230V/50–60Hz (EU) -
16895100 Centrifuge 5425 R, tastatur Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16835110 Centrifuge 5425 R, drejeknapper Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Ja 230V/50–60Hz (EU) -
16875110 Centrifuge 5425 R, tastatur Drejeknap Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16835100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) 1 sæt
16875100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16855110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16672832 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknapper Ja 230V/50–60Hz (EU) -
17474152 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur Drejeknap Ja 230V/50–60Hz (EU) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 16815110 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5406000410
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise Stor, lys LCD
Højde (engelsk) Udvendig 10,24 tommer.
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og< 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24 x 2
Stopur 10 sek. til 9 timer. 59 min., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 11,42 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 29 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuge (IVD-produkter), EU-stik
Oversigt Centrifuge 5425R, nedkølet, CE-IVD, EU-stik, drejeknapper, m/rotor FA-24x2
Elektriske krav 230V/50–60Hz (EU)
Controller type Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer
Model- Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Rotor medfølger Ja
Kølet Ja
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Rotor FA-24x2
Show More Show Less
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.