Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15891645 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
230V/50–60Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Centrifuge 5425 R, tastatur
Centrifuge 5425, drejeknapper
Kølet:
Ja
Nej
Rotor medfølger:
FA-24x2
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
Artikelnummer. 15891645
Brand: Eppendorf™ 5405000719
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og < 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24 x 2
Stopur 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuger
Inkluderer uden rotor
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Ventileret Ja
Elektriske krav 230V/50–60Hz (EU)
Controller type Drejeknap
Dybde (metrisk) 39 cm
Model- Centrifuge 5425, drejeknapper
Watt 280 W
Rotor medfølger Nej
Kølet Nej
Standarder DA ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (se manualen for flere detaljer)
Nettovægt 15.6 kg
Spænding 230 V
Vis mere Vis mindre
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.