Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15871645 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Model-:
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Centrifuge 5425 R, tastatur
Centrifuge 5425, drejeknapper
Controller type:
Drejeknap
Drejeknapper
Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Tastatur
Rotor medfølger:
Ja
Nej
Elektriske krav:
230 V 50/60 Hz (EU)
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
21 product options available for selection
Product selection table with 21 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Controller type Rotor medfølger Elektriske krav unitSize
15871645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Nej 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15831645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Ja 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15841645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknap Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15851635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Tastatur Ja 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15861635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Tastatur Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15891635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper Tastatur Nej 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15811645 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Nej 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15851645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap Ja 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15861645 Centrifuge 5425 Drejeknap Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871635 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Ja 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
15881635 Centrifuge 5425 Tastatur Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15891645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap Nej 230 V 50/60 Hz (EU) Hver
16855100 Centrifuge 5425 R, drejeknapper Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Ja 230 V 50/60 Hz (EU) -
16895100 Centrifuge 5425 R, tastatur Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Nej 230 V 50/60 Hz (EU) -
16875110 Centrifuge 5425 R, tastatur Drejeknap Nej 230 V 50/60 Hz (EU) -
16835100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Ja 230 V 50/60 Hz (EU) 1 sæt
16875100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Nej 230 V 50/60 Hz (EU) -
16815110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Ja 230 V 50/60 Hz (EU) -
16855110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Nej 230 V 50/60 Hz (EU) -
16672832 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknapper Ja 230 V 50/60 Hz (EU) -
17474152 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur Drejeknap Ja 230 V 50/60 Hz (EU) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 21 options available.
21 options
Artikelnummer. 15871645 Leverandør Eppendorf™ Leverandørnr. 5405000611
 Begrænset vare
På lager
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og < 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24 x 2
Stopur 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Inkluderer Uden rotor
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Ventileret Ja
Elektriske krav 230 V 50/60 Hz (EU)
Controller type Drejeknapper
Dybde (metrisk) 39 cm
Model- Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Watt 280 W
Rotor medfølger Nej
Kølet Nej
Køretid 10 sek. til 9 timer. 59 min.
Standarder EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 610200-2-0, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 nr. 61, CAN /CSA-C22.2 nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC del 15 (se manualen for flere detaljer)
Nettovægt 15.6 kg
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V
Produkttype Mikrocentrifuger
Display Type Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Vis mere Vis mindre
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.