Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
GREENER_CHOICE
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Brand:  Eppendorf™ 5405000069
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 15861635
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R > Model: Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur; Inkluderer: med Rotor FA-24x2; Kølet: nej; Elektriske krav: 230V/50 –60Hz (GB);
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.