Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15811645 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Model-:
Centrifuge 5425
Centrifuge 5425 (EU-IVD)
Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper
Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5425 R, drejeknapper
Centrifuge 5425 R, tastatur
Centrifuge 5425, drejeknapper
Controller type:
Drejeknap
Drejeknapper
Keypad
Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Rotary Knob
Tastatur
Rotor medfølger:
FA-24x2
Ja
Nej
Elektriske krav:
230 V/50–60 Hz (Storbritannien)
230V/50–60Hz (EU)
Pakningsstørrelse:
1 sæt
Hver
22 product options available for selection
Product selection table with 22 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Controller type Rotor medfølger Elektriske krav unitSize
15811645 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15831645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15841645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15851635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15861635 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871645 Centrifuge 5425 (EU-IVD) Drejeknapper Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15891635 Centrifuge 5425 (EU-IVD), drejeknapper Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
15851645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap FA-24x2 230V/50–60Hz (EU) Hver
15861645 Centrifuge 5425 Rotary Knob Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15871635 Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) Hver
15881635 Centrifuge 5425 Keypad Ja 230 V/50–60 Hz (Storbritannien) -
15891645 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknap Nej 230V/50–60Hz (EU) Hver
16855100 Centrifuge 5425 R, drejeknapper Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Ja 230V/50–60Hz (EU) -
16895100 Centrifuge 5425 R, tastatur Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16835110 Centrifuge 5425 R, drejeknapper Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Ja 230V/50–60Hz (EU) -
16875110 Centrifuge 5425 R, tastatur Drejeknap Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16835100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Ja 230V/50–60Hz (EU) 1 sæt
16875100 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Tastatur Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16815110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Ja 230V/50–60Hz (EU) -
16855110 Centrifuge 5425 R (EU-IVD), tastatur Kontrolpanel med drejeknapper til hurtige parameterændringer Nej 230V/50–60Hz (EU) -
16672832 Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknapper Ja 230V/50–60Hz (EU) -
17474152 Centrifuge 5425 (EU-IVD), tastatur Drejeknap Ja 230V/50–60Hz (EU) -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 22 options available.
22 options
Product Code. 15811645 Supplier Eppendorf™ Supplier No. 5405000310
Eppendorfs nyeste mikrocentrifuger med 24 pladser, Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk drift og et stort udvalg af rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 x g, hvilket gør dem perfekt egnede til alle moderne molekylærbiologiske anvendelser i Eppendorf- og PCR-rør fra 0,2 til 5 mL.
Til behandling af temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring med sit avancerede kølesystem.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™-låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™-design til støjsvag drift, selv uden rotorlåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,000 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og < 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24 x 2
Stopur 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuger
Inkluderer Uden rotor
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Ventileret Ja
Elektriske krav 230V/50–60Hz (EU)
Controller type Tastatur
Dybde (metrisk) 39 cm
Model- Centrifuge 5425, drejeknapper
Watt 280 W
Rotor medfølger Nej
Kølet Nej
Standarder DA ISO 12100, EN 378-1, 378-2, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11 (se manualen for flere detaljer)
Nettovægt 15.6 kg
Spænding 230 V
Show More Show Less
Centrifugen 5425 er designet til at adskille flydende substanser med forskellige densiteter, især til behandling og analyse af prøver fra den menneskelige krop i in vitro-diagnostiske anvendelser for at sikre, at in vitro-diagnosticeringsanordningen kan bruges i overensstemmelse med det tilsigtede formål. Denne centrifuge inklusive komponenter er en in vitro-diagnoseanordning i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/79/EF af 27. oktober 1998. Eppendorf-centrifuger -centrifuger er udelukkende beregnet til indendørs brug af uddannede specialister.