Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMA
Artikelnummer. 30215967 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425, drejeknapper
Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD
Controller type:
Drejeknapper
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Tastatur
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Model- Controller type
30215967 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
30215964 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur
30215965 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD Drejeknapper
30215966 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknapper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30215967 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5405000020
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk betjening og seks rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 xg, der dækker alle molekylærbiologiske anvendelser i rør fra 0,2– 5 ml. Til temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™ design til støjsvag drift, selv uden rotordåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og< 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24x2
Stopur 10 sek. til 9:59 t., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD
Inkluderer Rotor FA-24x2 med QuickLock™
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Model- Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD
Watt 280 W
Kølet Nej
Standarder DA ISO 13485, EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366-1, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 61326-2-6, EN IEC 63000, IEC 61010-2-101, UL 61010-1, UL 61010-2-020, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-2-020, 47 CFR FCC del 15
Spænding 230 V
Produkttype Mikrocentrifuge
Display Type LCD