Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30215966 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425, drejeknapper
Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD
Controller type:
Drejeknapper
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Tastatur
Artikelnummer. 30215966
Brand: Eppendorf 5405000516
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk betjening og seks rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 xg, der dækker alle molekylærbiologiske anvendelser i rør fra 0,2– 5 ml. Til temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™ design til støjsvag drift, selv uden rotordåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise LCD
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og< 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24x2
Stopur 10 sek. til 9:59 t., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Type Mikrocentrifuge
Inkluderer Rotor FA-24x2 med QuickLock™
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Drejeknapper
Model- Centrifuge 5425, drejeknapper
Watt 280 W
Kølet Nej
Standarder DA ISO 12100, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC Part 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nr. 61020-2-2-
Spænding 230 V