Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425, drejeknapper
Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD
Controller type:
Drejeknapper
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Tastatur
Beskrivelse
- Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
- Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
- Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
- OptiBowl™ design til støjsvag drift, selv uden rotordåg
- Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
- Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
- Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 24 x 1.5/2.2 mL |
| Maks. Hastighed | 15,060 rpm |
| Maks. RCF | 21,300 x g |
| Vise | LCD |
| Højde (engelsk) Udvendig | 9,5 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Støjniveau | Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og< 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24x2 |
| Stopur | 10 sek. til 9:59 t., med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 9,5 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Vis mere |