Få mere at vide
Eppendorf Centrifuge 5425/5425 R
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30215964 Shop alle Eppendorf produkter
Skift visning
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
Model-:
Centrifuge 5425, drejeknapper
Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD
Controller type:
Drejeknapper
Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
Tastatur
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Elektriske krav Model- Controller type
30215964 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper Tastatur
30215967 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD Kontrolpanel med tastatur for nem rengøring
30215965 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper, IVD Drejeknapper
30215966 230 V, 50/60 Hz (EU) Centrifuge 5425, drejeknapper Drejeknapper
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30215964 Leverandør Eppendorf Leverandørnr. 5405000117
Centrifuge 5425 og 5425 R, har ergonomisk betjening og seks rotorer med en maksimal hastighed på op til 21.300 xg, der dækker alle molekylærbiologiske anvendelser i rør fra 0,2– 5 ml. Til temperaturfølsomme prøver giver den nedkølede Centrifuge 5425 R præcis temperaturstyring.
  • Aerosoltæt Eppendorf QuickLock™ låg for enkel og sikker håndtering
  • Fremragende softwarefunktioner (f.eks. justerbare accelerations- og bremseramper, 3 programknapper (kun Centrifuge 5425), kort funktion uden kontinuerligt tryk på tasten)
  • Udvidet rotorprogram (f.eks. 5,0 mL rotor, rotor med svingspand til PCR-strimler)
  • OptiBowl™ design til støjsvag drift, selv uden rotordåg
  • Blødt låg, som kan åbnes med én finger for ergonomisk betjening
  • Maks. rotorkapacitet: 10 x 5,0 mL beholdere
  • Maks. hastighed: 21.300 xg (15.060 rpm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 24 x 1.5/2 mL
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise LCD
Højde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 24 cm
Støjniveau Gennemsnit på 45 dB(A) i de første 12 minutter og< 51 dB(A) derefter med Rotor FA-24x2
Stopur 10 sek. til 9:59 t., med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,5 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS
Type Mikrocentrifuge
Inkluderer Rotor FA-24x2 med QuickLock™
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, lågnødudløsning, automatisk rotorgenkendelse, certificeret aerosoltætte rotorlåg, automatisk ubalancedetektion
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Tastatur
Model- Centrifuge 5425, drejeknapper
Watt 280 W
Kølet Nej
Standarder DA ISO 12100, EN IEC 61010-2-120, EN 61010-1, EN 61010-2-011, EN 61010-2-020, EN 61326-1, EN 55011, EN 50581, IEC 61010-1, IEC 61010-2-011, IEC 61010-2-020, IEC 61326-1, CISPR 11, 47 CFR FCC Part 15, UL 61010-1, UL 61010-2-20, CAN/CSA-C22.2 nr. 61010-1, CAN/CSA-C22.2 nr. 61020-2-2-
Spænding 230 V