Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5420
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7241013 Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med aerosoltæt Rotor FA-24x2
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5420, tastatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 16458520
Brand: Eppendorf™ 5420000016
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Eppendorf Centrifuge 5420 tilbyder kapacitet til 24 pladser med et lille fodaftryk og understøtter nukleinsyreoprensning og gel-ekstraktionsanvendelser
  • Standardrotor til op til 24 x 1,5 og 2,0 ml rør
  • Rotormulighed for op til 32 x 0,2 mL PCR-rør eller 4 x 8-pladser til PCR-strimler
  • Adaptere til 0,2, 0,4 og 0,5 mL rør samt 0,6 mL BD Microtainer™
  • Blødt låg, som kan lukkes med én finger for ergonomisk låsning af låg
  • Automatisk lågåbning i slutningen af kørslen for at forhindre prøveopvarmning og for at give nem adgang til prøver
  • Anodiserede aluminiumsrotorer og rotorlåg af høj kvalitet
  • Kort-spin-tast for hurtig centrifugering - intet behov for at holde tasten nede hele tiden
  • Kontrolpanel med tastatur, som er nemt at rengøre
  • Særligt lille fodaftryk for at spare værdifuld plads på laboratoriebordet: 24 x 35 x 22 cm/9,4 x 13,8 x 8,7 in. (B x D x H)
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Hastighed 15,060 rpm
Maks. RCF 21,300 x g
Vise Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm
Højde (engelsk) Udvendig 8,7 tommer
Højde (metrisk) Udvendig 22 cm
Støjniveau <56 dB(A)
Stopur 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion
Bredde (engelsk) Udvendig 9,4 tommer
Bredde (metrisk) Udvendig 24 cm
Certificeringer/compliance UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre
Type Mikrocentrifuge (IVD-produkter)
Inkluderer Med aerosoltæt Rotor FA-24x2
Sikkerhedsfunktioner Låglås, stålpansret sikkerhedskammer, visningsport for hastighedsvalidering, nødudløsning af låg, certificerede aerosoltætte rotorlåg
Ventileret Ja
Elektriske krav 230 V, 50/60 Hz (EU)
Controller type Tastatur
Dybde (engelsk) 13,8 tommer
Dybde (metrisk) 35 cm
Model- Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastatur
Watt 290 W
Kølet Nej
Standarder EN ISO 14971, EN 61010-2-101, EN 61326-2-6, EN 62366, EN ISO 18113-1, EN ISO 18113-3, EN ISO 15223-1, EN 61010-1, EN 61010-2-020, IEC 61010-1, IEC 61010-2-020, EN 55011, EN 61326-1, EN 50581 (se manualen
Frekvens 50/60 Hz
Spænding 230 V