Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5420
Shop alle Eppendorf produkter
Elektriske krav:
230 V, 50/60 Hz (EU)
230 V/50/60 Hz (EU)
Inkluderer:
Med aerosoltæt Rotor FA-24x2
Uden rotor
Model-:
Centrifuge 5420 (EU-IVD), tastatur
Centrifuge 5420, tastatur
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Standardrotor til op til 24 x 1,5 og 2,0 ml rør
- Rotormulighed for op til 32 x 0,2 mL PCR-rør eller 4 x 8-pladser til PCR-strimler
- Adaptere til 0,2, 0,4 og 0,5 mL rør samt 0,6 mL BD Microtainer™
- Blødt låg, som kan lukkes med én finger for ergonomisk låsning af låg
- Automatisk lågåbning i slutningen af kørslen for at forhindre prøveopvarmning og for at give nem adgang til prøver
- Anodiserede aluminiumsrotorer og rotorlåg af høj kvalitet
- Kort-spin-tast for hurtig centrifugering - intet behov for at holde tasten nede hele tiden
- Kontrolpanel med tastatur, som er nemt at rengøre
- Særligt lille fodaftryk for at spare værdifuld plads på laboratoriebordet: 24 x 35 x 22 cm/9,4 x 13,8 x 8,7 in. (B x D x H)
- Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Hastighed | 15,060 rpm |
| Maks. RCF | 21,300 x g |
| Vise | Stor, kraftigt oplyst LCD-skærm |
| Højde (engelsk) Udvendig | 8,7 tommer |
| Højde (metrisk) Udvendig | 22 cm |
| Støjniveau | <56 dB(A) |
| Stopur | 10 sek. til 9:59 timer, med kontinuerlig kørselsfunktion |
| Bredde (engelsk) Udvendig | 9,4 tommer |
| Bredde (metrisk) Udvendig | 24 cm |
| Certificeringer/compliance | UL (120 V), CAN/CSA (120 V), CE, RoHS, IVD for visse katalognumre |
| Vis mere |