Få mere at vide
Eppendorf™ Centrifuge 5420
GREENER_CHOICE
Eppendorf Centrifuge 5420 tilbyder kapacitet til 24 pladser med et lille fodaftryk og understøtter nukleinsyreoprensning og gel-ekstraktionsanvendelser
Brand:  Eppendorf™ 5420000318
12701.65 DKK valid until 2025-12-20
Use promo code "24121" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 16408530
  • 14969.64 DKK / Hver
Equipment End of Year Sale
Brug rabatkode 24121 ved kassen
Se tilgængelige kampagner
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
  • Standardrotor til op til 24 x 1,5 og 2,0 ml rør
  • Rotormulighed for op til 32 x 0,2 mL PCR-rør eller 4 x 8-pladser til PCR-strimler
  • Adaptere til 0,2, 0,4 og 0,5 mL rør samt 0,6 mL BD Microtainer™
  • Blødt låg, som kan lukkes med én finger for ergonomisk låsning af låg
  • Automatisk lågåbning i slutningen af kørslen for at forhindre prøveopvarmning og for at give nem adgang til prøver
  • Anodiserede aluminiumsrotorer og rotorlåg af høj kvalitet
  • Kort-spin-tast for hurtig centrifugering - intet behov for at holde tasten nede hele tiden
  • Kontrolpanel med tastatur, som er nemt at rengøre
  • Særligt lille fodaftryk for at spare værdifuld plads på laboratoriebordet: 24 x 35 x 22 cm/9,4 x 13,8 x 8,7 in. (B x D x H)
  • Maks. hastighed: 21.300 x g (15.060 o/min.)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vis mere
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter Certifikater
Se tilbehørsprodukter
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Eppendorf™ Centrifuge 5420 > Model: Centrifuge 5420, tastatur; Inkluderer: uden rotor; Kølet: nej; Elektriske krav: 230V/50 –60Hz (EU);