Få mere at vide
Thermo Scientific™ Centrifugerende polypropylen bio-flasker
Artikelnummer. p-4000979 Shop alle Thermo Scientific produkter
Kapacitet (metrisk):
180 mL
400 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 12
Artikelnummer. 10536434
Brand: Thermo Scientific™ 75003800
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug disse bioflasker med skruelåg med polypropylen for at være kompatible med centrifugesystemer med rund spand.
Brug disse bioflasker med skruelåg med polypropylen til centrifugeringskompatibilitet med runde spande som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
  • Med skruelåg
  • 180 ml bio-flaskerne (75-003-800) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
  • 400 ml bio-flaskerne (75-007-585) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 12 x 180 mL
Kapacitet (metrisk) 180 mL
Farve Klar
Materiale Polypropylen
Form Rund
Produkttype Centrifuge flaske
Til brug med (udstyr) Rund spand til Thermo Scientific TX-200 Rotor
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg