Beskrivelse
Brug disse bioflasker med skruelåg med polypropylen til centrifugeringskompatibilitet med runde spande som i Thermo Scientific™ TX-400 Rotor.
- Med skruelåg
- 180 ml bio-flaskerne (75-003-800) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-200 Rotor (75-003-569)
- 400 ml bio-flaskerne (75-007-585) er kompatible med runde spande til Thermo Scientific TX-400 Rotor (75-003-655)
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 12 x 180 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 180 mL |
| Farve | Klar |
| Materiale | Polypropylen |
| Til brug med (udstyr) | Rund spand til Thermo Scientific TX-200 Rotor |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Form | Rund |
| Produkttype | Centrifuge flaske |